1,4-Dimetylopiperazyna ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
B24419.14
B24419.22
B24419.14EA
235
PLN
B24419.14
B24419.22
1,4-Dimetylopiperazyna ≥98%
1,4-Dimetylopiperazyna
Purity: 98%
CAS No.: 106-58-1
Molecular Formula: C6H14N2
Formula Weight: 114.19
Flash Point: 21°(69°F)
Refractive Index: 1.4470
Odour: Amine-like
pH: 10
Melting Point: -1°
Boiling Point: 131-132°
Beilstein Reference: 103022
UN No.: 2733
MDL No.: MFCD00006156
Formuła:
C₆H₁₄N₂ Temp. Wrzenia: 131…132 °C Temp. topnienia: –1 °C Gęstość: 0,844 Temp. Zapłonu: 21 °C (69 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00006156 Numer CAS: 106-58-1 Numer WE (dawny EINECS): 203-412-0 ADR: 3,II |