Dichlorooctan metylu ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
B24399.22
B24399.36
B24399.22EA
187
PLN
B24399.22
B24399.36
Dichlorooctan metylu ≥99%
Dichlorooctan metylu
Purity: 99%
CAS No.: 116-54-1
Molecular Formula: C3H4Cl2O2
Formula Weight: 142.97
Flash Point: 70°(158°F)
Refractive Index: 1.4420
Odour: Pungent
Melting Point: -52°
Boiling Point: 142-144°
UN No.: 2299
MDL No.: MFCD00000843
Formuła:
C₃H₄Cl₂O₂ MW: 142.97 g/mol Temp. Wrzenia: 142…144 °C Temp. topnienia: –52 °C Gęstość: 1.380 Temp. Zapłonu: 70 °C (158 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000843 Numer CAS: 116-54-1 Numer WE (dawny EINECS): 204-146-8 Jednostka: 2299 ADR: 6.1 III |