4-Bromo-2-fluorobenzenesulphonyl chloride ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
B24352.06
B24352.14
B24352.06EA
427
PLN
B24352.06
B24352.14
4-Bromo-2-fluorobenzenesulphonyl chloride ≥98%
4-Bromo-2-fluorobenzenesulphonyl chloride
Purity: 98%
CAS No.: 216159-03-4
Molecular Formula: C6H3BrClFO2S
Formula Weight: 273.51
Melting Point: 63-66°
Boiling Point: 84°/0.5mm
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD01090993
Formuła:
C₆H₃BrClFO₂S Temp. Wrzenia: 84 °C (0,5 mmHg) Temp. topnienia: 63…66 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD01090993 Numer CAS: 216159-03-4 Jednostka: 3261 ADR: 8,II |