2-Chloroethyl ethyl ether ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
B24308.14
B24308.22
B24308.14EA
526
PLN
B24308.14
B24308.22
2-Chloroethyl ethyl ether ≥98%
2-Chloroethyl ethyl ether
Purity: 98+%
CAS No.: 628-34-2
Molecular Formula: CH3CH2OCH2CH2Cl
Formula Weight: 108.57
Flash Point: 6°(43°F)
Refractive Index: 1.4120
Melting Point: -60°
Boiling Point: 107-108°
UN No.: 3271
MDL No.: MFCD00000974
Formuła:
C₄H₉ClO Temp. Wrzenia: 107…108 °C Temp. topnienia: –60 °C Gęstość: 0,99 Temp. Zapłonu: 6 °C (43 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000974 Numer CAS: 628-34-2 Numer WE (dawny EINECS): 211-037-9 Jednostka: 3271 ADR: 3,II |