4'-Bromo-4-chlorobutyrofenon ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
1-(4-Bromophenyl)-4-chloro-1-butanone, 4-Bromo-γ-chlorobutyrophenone, 1-(4-Bromophenyl)-4-chlorobutan-1-one, 4-Bromo-ω-chlorobutyrophenone
B24146.14
B24146.22
B24146.14EA
447
PLN
B24146.14
B24146.22
4'-Bromo-4-chlorobutyrofenon ≥98%
4'-Bromo-4-chlorobutyrofenon
Purity: 98%
CAS No.: 4559-96-0
Molecular Formula: C10H10BrClO
Formula Weight: 261.55
Flash Point:
Formuła:
C₁₀H₁₀BrClO MW: 261.55 g/mol Temp. Wrzenia: 135…139 °C (0.3 mmHg) Temp. topnienia: 35…38 °C Gęstość: 1.4808 g/cm³ (20 °C) Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00001006 Numer CAS: 4559-96-0 Numer WE (dawny EINECS): 224-930-3 |