3-(Trifluoromethyl)benzylamine 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
B24143.06
B24143.14
B24143.06EA
393
PLN
B24143.06
B24143.14
3-(Trifluoromethyl)benzylamine 97%
3-(Trifluoromethyl)benzylamine
Purity: 97%
CAS No.: 2740-83-2
Molecular Formula: C8H8F3N
Formula Weight: 175.15
Flash Point: 71°(159°F)
Refractive Index: 1.4630
Boiling Point: 93-97°/28mm
Beilstein Reference: 1102465
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD00008117
Formuła:
C₈H₈F₃N Temp. Wrzenia: 93…97 °C (28 mmHg) Gęstość: 1,222 Temp. Zapłonu: 71 °C (159 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008117 Numer CAS: 2740-83-2 Numer WE (dawny EINECS): 220-367-2 ADR: 8,III |