Eter metylowy 2-chloroetylu ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
B24081.22
B24081.14
B24081.36
B24081.22EA
728
PLN
B24081.22
B24081.14
B24081.36
Eter metylowy 2-chloroetylu ≥98%
Eter metylowy 2-chloroetylu
Purity: 98%
CAS No.: 627-42-9
Molecular Formula: C3H7ClO
Formula Weight: 94.54
Flash Point: 8°(46°F)
Refractive Index: 1.4090
Boiling Point: 89-90°
UN No.: 3271
MDL No.: MFCD00000972
Formuła:
C₃H₇ClO Temp. Wrzenia: 89…90 °C Temp. topnienia: –55…55 °C Gęstość: 1,04 Temp. Zapłonu: 8 °C (46 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000972 Numer CAS: 627-42-9 Numer WE (dawny EINECS): 210-999-7 Jednostka: 3271 ADR: 3,II |