1H,1H,2H,2H-Perfluoro-1-jodoheksan ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
B24075.06
B24075.14
B24075.06EA
431
PLN
B24075.06
B24075.14
1H,1H,2H,2H-Perfluoro-1-jodoheksan ≥97%
1H,1H,2H,2H-Perfluoro-1-jodoheksan
Purity: 97%
CAS No.: 2043-55-2
Molecular Formula: CF3(CF2)3CH2CH2I
Formula Weight: 373.99
Flash Point:
Formuła:
C₆H₄F₉I Temp. Wrzenia: 138…140 °C Temp. topnienia: –25 °C Gęstość: 1,940 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00039409 Numer CAS: 2043-55-2 Numer WE (dawny EINECS): 218-055-6 |