Chlorek izopentanoilu 98
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
B24002.14
B24002.22
B24002.36
B24002.14EA
207
PLN
B24002.14
B24002.22
B24002.36
Chlorek izopentanoilu 98
Chlorek izopentanoilu
Purity: 98%
CAS No.: 108-12-3
Molecular Formula: (CH3)2CHCH2COCl
Formula Weight: 120.58
Flash Point: 27°(80°F)
Refractive Index: 1.4160
Boiling Point: 115-117°
Beilstein Reference: 741910
Merck Reference: 14,5232
UN No.: 2920
MDL No.: MFCD00000738
Formuła:
C₅H₉ClO MW: 120.58 g/mol Temp. Wrzenia: 115…117 °C Gęstość: 0.989 Temp. Zapłonu: 27 °C (80 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000738 Numer CAS: 108-12-3 Numer WE (dawny EINECS): 203-552-0 Jednostka: 2920 ADR: 8 II Klasyfikacja Merck : 13,05253 |