Benzyltributylammonium bromide ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
B23941.14
B23941.18
B23941.30
B23941.14EA
292
PLN
B23941.14
B23941.18
B23941.30
Benzyltributylammonium bromide ≥99%
Benzyltributylammonium bromide
Purity: 99%
CAS No.: 25316-59-0
Molecular Formula: [CH3(CH2)3]3N(CH2C6H5)Br
Formula Weight: 356.40
Melting Point: ca 175° dec.
Beilstein Reference: 3776294
Formuła:
C₁₉H₃₄BrN Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011848 Numer CAS: 25316-59-0 Numer WE (dawny EINECS): 246-819-9 |