2,4-Bis(trifluoromethyl)benzyl bromide ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
1-(Bromomethyl)-2,4-bis(trifluoromethyl)benzene
B23910.03
B23910.06
B23910.03EA
393
PLN
B23910.03
B23910.06
2,4-Bis(trifluoromethyl)benzyl bromide ≥97%
2,4-Bis(trifluoromethyl)benzyl bromide
Purity: 97%
CAS No.: 140690-56-8
Molecular Formula: C9H5BrF6
Formula Weight: 307.04
Flash Point: 92°(197°F)
Refractive Index: 1.4511
Boiling Point: 112°/0.2mm
Beilstein Reference: 7995492
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00010306
Formuła:
C₉H₅BrF₆ MW: 307.03 g/mol Temp. Wrzenia: 112 °C (0.2 mmHg) Gęstość: 1.637 Temp. Zapłonu: 92 °C (197 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00010306 Numer CAS: 140690-56-8 Jednostka: 3265 ADR: 8 II |