N-Fenylo-p-fenylenodiamina 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
B23867.22
B23867.0B
B23867.30
B23867.22EA
382
PLN
B23867.22
B23867.0B
B23867.30
N-Fenylo-p-fenylenodiamina 98%
N-Fenylo-p-fenylenodiamina
Purity: 98%
CAS No.: 101-54-2
Molecular Formula: C12H12N2
Formula Weight: 184.24
Flash Point: 193°(379°F)
Melting Point: 72-76°
Boiling Point: 354°
Beilstein Reference: 908935
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00007850
Formuła:
C₁₂H₁₂N₂ Temp. Wrzenia: 354 °C Temp. topnienia: 72…76 °C Gęstość: 1,09 Temp. Zapłonu: 193 °C (379 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007850 Numer CAS: 101-54-2 Numer WE (dawny EINECS): 202-951-9 ADR: 9,III |