N,N'-Difenylo-p-fenylenodiamina 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
DPPD, N,N′-Diphenyl-1,4-phenylenediamine, N,N'-Diphenyl-1,4-phenylenediamine
B23713.06
B23713.14
B23713.22
B23713.06EA
264
PLN
B23713.06
B23713.14
B23713.22
N,N'-Difenylo-p-fenylenodiamina 97%
N,N'-Difenylo-p-fenylenodiamina
Purity: 97%
CAS No.: 74-31-7
Molecular Formula: C18H16N2
Formula Weight: 260.34
Melting Point: 146-153°
Boiling Point: 220-225°/1mm
Merck Reference: 14,3329
MDL No.: MFCD00003015
Formuła:
C₁₈H₁₆N₂ MW: 260.34 g/mol Temp. Wrzenia: 220…225 °C (1 mmHg) Temp. topnienia: 146…153 °C Gęstość: 1.28 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003015 Numer CAS: 74-31-7 Numer WE (dawny EINECS): 200-806-4 Klasyfikacja Merck : 12,03388 |