2-Metylofuran ≥98% stabilised
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Stabilizacja:
stabilised w BHT/Ionol 150-400 ppm
B23692.AK
B23692.AU
B23692.AKEA
354
PLN
B23692.AK
B23692.AU
2-Metylofuran ≥98% stabilised
2-Metylofuran
Stabilized
Purity: 98+%
CAS No.: 534-22-5
Molecular Formula: C5H6O
Formula Weight: 82.10
Flash Point: -30°(-22°F)
Refractive Index: 1.4330
Melting Point: -89°
Boiling Point: 63-65°
Beilstein Reference: 103733
UN No.: 2301
MDL No.: MFCD00003248
Formuła:
C₅H₆O Temp. Wrzenia: 63…65 °C Temp. topnienia: –89 °C Gęstość: 0,910 Temp. Zapłonu: –30 °C (–22 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003248 Numer CAS: 534-22-5 Numer WE (dawny EINECS): 208-594-5 Jednostka: 2301 ADR: 3,II |