4-Chlorobenzhydrol ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
4-Chlorophenyl phenyl carbinol, 4-Chlorobenzhydryl alcohol, 4-Chloro-α-phenylbenzyl alcohol, p-Chlorobenzhydrol, 4-Chlorodiphenylmethanol
B23691.06
B23691.14
B23691.22
B23691.06EA
300
PLN
B23691.06
B23691.14
B23691.22
4-Chlorobenzhydrol ≥98%
4-Chlorobenzhydrol
Purity: 98%
CAS No.: 119-56-2
Molecular Formula: C13H11ClO
Formula Weight: 218.68
Melting Point: 58-62°
Boiling Point: 150-151°/2.6mm
MDL No.: MFCD00004491
Formuła:
C₁₃H₁₁ClO MW: 218.68 g/mol Temp. Wrzenia: 150…151 °C (2.6 mmHg) Temp. topnienia: 58…62 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004491 Numer CAS: 119-56-2 Numer WE (dawny EINECS): 204-333-4 |