3-Bromofuran ≥97% stabilised
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Stabilizacja:
Stabilised with calcium carbonate 0,5 %
Stabilized with 0.5% calcium carbonate
Purity: 97%
CAS No.: 22037-28-1
Molecular Formula: C4H3BrO
Formula Weight: 146.98
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Flash Point: 3°(37°F)
Refractive Index: 1.4960
Boiling Point: 102-104°
Beilstein Reference: 105337
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00005347
Formuła:
C₄H₃BrO Temp. Wrzenia: 102…104 °C Gęstość: 1,635 Temp. Zapłonu: 3 °C (37 °F) Temperatura przechowywania: Zamra·arka |
Numer MDL:
MFCD00005347 Numer CAS: 22037-28-1 Numer WE (dawny EINECS): 244-744-6 Jednostka: 1993 ADR: 3,II |