α,α,α-Trifluoro-o-xylene ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
2-Methylbenzotrifluoride, 1-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzene, 2-(Trifluoromethyl)toulene
B23453.03
B23453.06
B23453.03EA
329
PLN
B23453.03
B23453.06
α,α,α-Trifluoro-o-xylene ≥97%
α,α,α-Trifluoro-o-xylene
Purity: 97%
CAS No.: 13630-19-8
Molecular Formula: C8H7F3
Formula Weight: 160.14
Refractive Index: 1.4350
Boiling Point: 125-126°
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00153204
Formuła:
C₈H₇F₃ MW: 160.14 g/mol Temp. Wrzenia: 125…126 °C Gęstość: 1.174 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00153204 Numer CAS: 13630-19-8 ADR: 3 III |