2-Amino-6-methylbenzothiazole 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
B23422.14
B23422.22
B23422.14EA
266
PLN
B23422.14
B23422.22
2-Amino-6-methylbenzothiazole 99%
2-Amino-6-methylbenzothiazole
Purity: 99%
CAS No.: 2536-91-6
Molecular Formula: C8H8N2S
Formula Weight: 164.22
Melting Point: 139-142°
MDL No.: MFCD00005789
Formuła:
C₈H₈N₂S Temp. Wrzenia: 321 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 139…142 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00005789 Numer CAS: 2536-91-6 Numer WE (dawny EINECS): 219-801-3 |