2-Amino-6-methoxybenzothiazole 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
6-Methoxybenzothiazol-2-ylamine
B23380.09
B23380.18
B23380.09EA
289
PLN
B23380.09
B23380.18
2-Amino-6-methoxybenzothiazole 98%
2-Amino-6-methoxybenzothiazole
Purity: 98%
CAS No.: 1747-60-0
Molecular Formula: C8H8N2OS
Formula Weight: 180.23
Odour: Odourless
Melting Point: 161-164°
MDL No.: MFCD00005787
Formuła:
C₈H₈N₂OS Temp. Wrzenia: 348 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 161…164 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00005787 Numer CAS: 1747-60-0 Numer WE (dawny EINECS): 217-130-0 |