Bromowodorek 3-bromopropyloaminy 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
B23254.14
B23254.22
B23254.14EA
395
PLN
B23254.14
B23254.22
Bromowodorek 3-bromopropyloaminy 98%
Bromowodorek 3-bromopropyloaminy
Purity: 98%
CAS No.: 5003-71-4
Molecular Formula: Br(CH2)3NH2.HBr
Formula Weight: 218.93
Melting Point: 172-174°
Beilstein Reference: 3906418
Formuła:
BrH₂CCH₂CH₂NH₃Br Temp. topnienia: 172…174 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00012912 Numer CAS: 5003-71-4 Numer WE (dawny EINECS): 225-675-0 |