N-Izopropylobenzyloamina 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
B23243.22
B23243.36
B23243.22EA
451
PLN
B23243.22
B23243.36
N-Izopropylobenzyloamina 97%
N-Izopropylobenzyloamina
Purity: 97%
CAS No.: 102-97-6
Molecular Formula: C10H15N
Formula Weight: 149.24
Flash Point: 87°(190°F)
Refractive Index: 1.5020
Boiling Point: 199-201°
MDL No.: MFCD00008863
Formuła:
C₆H₅CH₂N(CH₃)(CH₂CH₃) Temp. Wrzenia: 199…201 °C Temp. topnienia: ∼ 0 °C Gęstość: 0,910 Temp. Zapłonu: 87 °C (190 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008863 Numer CAS: 102-97-6 Numer WE (dawny EINECS): 203-067-6 Jednostka: 2735 ADR: 8,III |