Fluorene-9-carboxylic acid ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
B23224.06
B23224.14
B23224.22
B23224.06EA
311
PLN
B23224.06
B23224.14
B23224.22
Fluorene-9-carboxylic acid ≥97%
Purity: 97%
CAS No.: 1989-33-9
Molecular Formula: C14H10O2
Formula Weight: 210.23
Flash Point: 230°(446°F)
Melting Point: 226-232°
Beilstein Reference: 1911728
MDL No.: MFCD00001136
Formuła:
C₁₄H₁₀O₂ Temp. Wrzenia: 365 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 226…232 °C Gęstość: 1,333 g/cm³ (20 °C) Temp. Zapłonu: 230 °C (446 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00001136 Numer CAS: 1989-33-9 Numer WE (dawny EINECS): 217-866-2 |