3-(Methylthio)aniline ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
3-(Methylmercapto)aniline
B23184.06
B23184.14
B23184.22
B23184.06EA
471
PLN
B23184.06
B23184.14
B23184.22
3-(Methylthio)aniline ≥97%
3-(Methylthio)aniline
Purity: 97%
CAS No.: 1783-81-9
Molecular Formula: C7H9NS
Formula Weight: 139.23
Flash Point:
Formuła:
C₇H₉NS Temp. Wrzenia: 163…165 °C (16 mmHg) Gęstość: 1,130 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007793 Numer CAS: 1783-81-9 Numer WE (dawny EINECS): 217-262-5 Jednostka: 2810 ADR: 6.1,III |