p-Toluilan metylu ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
B23111.22
B23111.36
AB132579.0100
B23111.22EA
294
PLN
B23111.22
B23111.36
ABCRAB132579.0100
p-Toluilan metylu ≥99%
p-Toluilan metylu
Purity: 99%
CAS No.: 99-75-2
Molecular Formula: C9H10O2
Formula Weight: 150.18
Flash Point: 89°(192°F)
Odour: Stench
Boiling Point: 221-224°
Beilstein Reference: 1100609
MDL No.: MFCD00008441
Formuła:
C₉H₁₀O₂ Temp. Wrzenia: 221…224 °C Temp. topnienia: 32…35 °C Gęstość: 1,060 Temp. Zapłonu: 89 °C (192 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008441 Numer CAS: 99-75-2 Numer WE (dawny EINECS): 202-784-1 |