p-Toluonitryl ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
4-Methylbenzonitrile, p-Methylbenzonitrile
B23029.0B
B23029.18
B23029.30
B23029.0BEA
2820
PLN
B23029.0B
B23029.18
B23029.30
p-Toluonitryl ≥98%
p-Toluonitryl
Purity: 98+%
CAS No.: 104-85-8
Molecular Formula: C8H7N
Formula Weight: 117.15
Flash Point: 85°(185°F)
Odour: Almond-like
Boiling Point: 217°
Beilstein Reference: 507386
Merck Reference: 14,9538
MDL No.: MFCD00001827
Formuła:
C₈H₇N Temp. Wrzenia: 217 °C Temp. topnienia: 26…29 °C Gęstość: 0,981 Temp. Zapłonu: 85 °C (185 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00001827 Numer CAS: 104-85-8 Numer WE (dawny EINECS): 203-244-8 Klasyfikacja Merck : 14,9538 |