4-(Trifluoromethyl)pyridine ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
B22951.03
B22951.06
B22951.03EA
503
PLN
B22951.03
B22951.06
4-(Trifluoromethyl)pyridine ≥97%
4-(Trifluoromethyl)pyridine
Purity: 97%
CAS No.: 3796-24-5
Molecular Formula: C6H4F3N
Formula Weight: 147.10
Flash Point: 20°(68°F)
Refractive Index: 1.4147
Boiling Point: 107-110°
Beilstein Reference: 1364589
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00153289
Formuła:
C₆H₄F₃N Temp. Wrzenia: 107…110 °C Gęstość: 1,270 Temp. Zapłonu: 20 °C (68 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00153289 Numer CAS: 3796-24-5 ADR: 3,II |