Eter tert-butylowo-etylowy ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 99%
CAS No.: 637-92-3
Molecular Formula: (CH3)3COCH2CH3
Formula Weight: 102.18
Flash Point: -19°(-2°F)
Refractive Index: 1.3750
Melting Point: -94°
Boiling Point: 72-73°
Beilstein Reference: 1731469
Merck Reference: 14,3774
UN No.: 1179
MDL No.: MFCD00009225
Formuła:
C₆H₁₄O Temp. Wrzenia: 72…73 °C Temp. topnienia: –94 °C Gęstość: 0,750 Temp. Zapłonu: –19 °C (–2 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00009225 Numer CAS: 637-92-3 Numer WE (dawny EINECS): 211-309-7 Jednostka: 1179 ADR: 3,II Klasyfikacja Merck : 14,3774 |