Chlorek N,N,N-trimetyloanilinium ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
B22851.22
B22851.36
B22851.22EA
275
PLN
B22851.22
B22851.36
Chlorek N,N,N-trimetyloanilinium ≥98%
Chlorek N,N,N-trimetyloanilinium
Purity: 98+%
CAS No.: 138-24-9
Molecular Formula: C6H5N(CH3)3Cl
Formula Weight: 171.67
Melting Point: ca 236° subl.
Beilstein Reference: 3572527
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00011790
Formuła:
C₉H₁₄ClN Temp. topnienia: ∼ 236 °C (subl.) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011790 Numer CAS: 138-24-9 Numer WE (dawny EINECS): 205-319-0 Jednostka: 2811 ADR: 6.1,III |