4-(Trifluoromethyl)benzylamine 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
B22745.03
B22745.06
B22745.14
B22745.03EA
339
PLN
B22745.03
B22745.06
B22745.14
4-(Trifluoromethyl)benzylamine 97%
4-(Trifluoromethyl)benzylamine
Purity: 98%
CAS No.: 3300-51-4
Molecular Formula: C8H8F3N
Formula Weight: 175.15
Flash Point: 75°(167°F)
Refractive Index: 1.4640
Boiling Point: 80-82°/15mm
Beilstein Reference: 2640698
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD00010220
Formuła:
C₈H₈F₃N Temp. Wrzenia: 80…82 °C (15 mmHg) Gęstość: 1,229 Temp. Zapłonu: 75 °C (167 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00010220 Numer CAS: 3300-51-4 Numer WE (dawny EINECS): 221-971-9 ADR: 8,III |