3-Fluoro-N-metyloanilina ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
B22565.09
B22565.18
B22565.09EA
764
PLN
B22565.09
B22565.18
3-Fluoro-N-metyloanilina ≥97%
3-Fluoro-N-metyloanilina
Purity: 97%
CAS No.: 1978-37-6
Molecular Formula: C7H8FN
Formula Weight: 125.15
Flash Point: 86°(187°F)
Odour: Characteristic
Boiling Point: 94°/19mm
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD02683095
Formuła:
C₇H₈FN Temp. Wrzenia: 94 °C (19 mmHg) Gęstość: 1,11 Temp. Zapłonu: 86 °C (187 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD02683095 Numer CAS: 1978-37-6 Jednostka: 2810 ADR: 6.1,III |