Merkaptan 4-metoksybenzylowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
B22542.06
B22542.14
B22542.06EA
453
PLN
B22542.06
B22542.14
Merkaptan 4-metoksybenzylowy ≥98%
Merkaptan 4-metoksybenzylowy
Purity: 98%
CAS No.: 6258-60-2
Molecular Formula: C8H10OS
Formula Weight: 154.23
Flash Point:
Formuła:
C₈H₁₀OS Temp. Wrzenia: 90…95 °C (0,5 mmHg) Gęstość: 1,112 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004871 Numer CAS: 6258-60-2 Numer WE (dawny EINECS): 228-393-6 |