5-Hexen-2-one ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Hex-5-en-2-one, Hex-1-en-5-one, 1-Hexen-5-one
B22505.06
B22505.14
B22505.06EA
254
PLN
B22505.06
B22505.14
5-Hexen-2-one ≥98%
5-Hexen-2-one
Purity: 98+%
CAS No.: 109-49-9
Molecular Formula: C6H10O
Formula Weight: 98.15
Flash Point: 23°(73°F)
Refractive Index: 1.4200
Odour: Like ketone
Boiling Point: 127-128°
Beilstein Reference: 1699137
UN No.: 1224
MDL No.: MFCD00008793
Formuła:
C₆H₁₀O MW: 98.14 g/mol Temp. Wrzenia: 127…128 °C Gęstość: 0.847 Temp. Zapłonu: 23 °C (73 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008793 Numer CAS: 109-49-9 Numer WE (dawny EINECS): 203-675-1 Jednostka: 1224 ADR: 3 III |