ω-Chloro-2,4-difluoroacetophenone ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
B22487.06
B22487.14
B22487.06EA
454
PLN
B22487.06
B22487.14
ω-Chloro-2,4-difluoroacetophenone ≥98%
ω-Chloro-2,4-difluoroacetophenone
Purity: 98%
CAS No.: 51336-94-8
Molecular Formula: C8H5ClF2O
Formula Weight: 190.58
Flash Point:
Formuła:
C₈H₅ClF₂O Temp. Wrzenia: 233 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 44…48 °C Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00013252 Numer CAS: 51336-94-8 Jednostka: 3261 ADR: 8,II |