2-Methyl-6-nitrobenzoxazole ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
B22415.06
B22415.14
B22415.06EA
648
PLN
B22415.06
B22415.14
2-Methyl-6-nitrobenzoxazole ≥98%
2-Methyl-6-nitrobenzoxazole
Purity: 98%
CAS No.: 5683-43-2
Molecular Formula: C9H8NO
Formula Weight: 146.17
Melting Point: 154-156°
MDL No.: MFCD00022848
Formuła:
C₈H₆N₂O₃ Temp. topnienia: 154…156 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00022848 Numer CAS: 5683-43-2 Numer WE (dawny EINECS): 227-149-6 |