Merkaptan furfurylu ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
2-Furanmethanethiol, 2-Furanmethanthiol, 2-Furylmethanethiol
B22380.14
B22380.22
B22380.14EA
383
PLN
B22380.14
B22380.22
Merkaptan furfurylu ≥98%
Merkaptan furfurylu
Purity: 98+%
CAS No.: 98-02-2
Molecular Formula: C5H6OS
Formula Weight: 114.17
Flash Point: 45°(113°F)
Refractive Index: 1.5315
Odour: Strong
Boiling Point: 155°
Beilstein Reference: 383594
UN No.: 1228
MDL No.: MFCD00003254
Formuła:
C₅H₆OS Temp. Wrzenia: 155 °C Gęstość: 1,132 Temp. Zapłonu: 45 °C (113 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003254 Numer CAS: 98-02-2 Numer WE (dawny EINECS): 202-628-2 ADR: 3,III |