Drukuj
chlorek 2-(4-jodofenylo)-3-(4-nitrofenylo)-5-fenylo-2H-tetrazolowy 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Iodonitrotetrazolium chloride, p-Iodonitrotetrazolium violet, INT, 3-(4-Iodophenyl)-2-(4-nitrophenyl)-5-phenyl-2H-tetrazolium chloride, 2-(4-Iodophenyl)-3-(4-nitrophenyl)-5-phenyl-2H-tetrazolium chloride, 2-(4-Iodophenyl)-3-(4-nitrophenyl)-5-phenyl-2H-tetrazol-3-ium chloride, Iodonitrotetrazolium violet, 3-(4-Iodophenyl)-2-(4-nitrophenyl)-5-phenyltetrazolium chloride
B22301.03 B22301.06
B22301.03EA 457 PLN
B22301.03 B22301.06
chlorek 2-(4-jodofenylo)-3-(4-nitrofenylo)-5-fenylo-2H-tetrazolowy 95%
chlorek 2-(4-jodofenylo)-3-(4-nitrofenylo)-5-fenylo-2H-tetrazolowy
Purity: 95% CAS No.: 146-68-9 Molecular Formula: C19H13ClIN5O2.xH2O Formula Weight: 505.70(anhy) Melting Point: ca 231° dec. Beilstein Reference: 4093224
Formuła: C₁₉H₁₃ClIN₅O₂
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011961
Numer CAS: 146-68-9
Numer WE (dawny EINECS): 205-676-2