Ester butylowy kwasu chloromrówkowego ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Chloromrówczan butylu
B22215.0B
B22215.22
B22215.30
B22215.0BEA
1040
PLN
B22215.0B
B22215.22
B22215.30
Ester butylowy kwasu chloromrówkowego ≥98%
Ester butylowy kwasu chloromrówkowego
Purity: 98%
CAS No.: 592-34-7
Molecular Formula: ClCO2CH2CH2CH2CH3
Formula Weight: 136.58
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 39°(102°F)
Refractive Index: 1.4130
Odour: Acrid
Melting Point:
Formuła:
C₅H₉ClO₂ MW: 136.58 g/mol Temp. Wrzenia: 141…143 °C Temp. topnienia: < –70 °C Gęstość: 1.060 Temp. Zapłonu: 39 °C (102 °F) |
Numer MDL:
MFCD00000650 Numer CAS: 592-34-7 Numer WE (dawny EINECS): 209-750-5 Jednostka: 2743 ADR: 6.1 II |