α,α,α',α'-Tetrafluoro-p-xylene ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
α,α,β,β-Tetrafluoro-p-xylene, 1,4-Bis(difluoromethyl)benzene
B22193.03
B22193.06
B22193.03EA
257
PLN
B22193.03
B22193.06
α,α,α',α'-Tetrafluoro-p-xylene ≥98%
α,α,α',α'-Tetrafluoro-p-xylene
Purity: 98%
CAS No.: 369-54-0
Molecular Formula: C8H6F4
Formula Weight: 178.13
Flash Point: 63°(145°F)
Boiling Point: 83-84°/30mm
MDL No.: MFCD01320708
Formuła:
C₈H₆F₄ Temp. Wrzenia: 83…84 °C (30 mmHg) Gęstość: 1,312 Temp. Zapłonu: 63 °C (145 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD01320708 Numer CAS: 369-54-0 |