4-Bromo-2-chloro-1-iodobenzene ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
1-Bromo-3-chloro-4-iodobenzene
B22185.03
B22185.06
B22185.14
B22185.03EA
399
PLN
B22185.03
B22185.06
B22185.14
4-Bromo-2-chloro-1-iodobenzene ≥97%
4-Bromo-2-chloro-1-iodobenzene
Purity: 97%
CAS No.: 31928-47-9
Molecular Formula: C6H3BrClI
Formula Weight: 317.36
Refractive Index: 1.6722
Melting Point: 33-35°
Boiling Point: 103-105°/1mm
Beilstein Reference: 2435075
MDL No.: MFCD00079709
Formuła:
C₆H₃BrClI MW: 317.35 g/mol Temp. Wrzenia: 103…105 °C (1 mmHg) Temp. topnienia: 33…35 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00079709 Numer CAS: 31928-47-9 |