Chlorek 4-tert-butylobenzenosulfonylu ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
4-tert-Butylbenzene-1-sulphonyl chloride
B22174.09
B22174.18
B22174.09EA
385
PLN
B22174.09
B22174.18
Chlorek 4-tert-butylobenzenosulfonylu ≥98%
Chlorek 4-tert-butylobenzenosulfonylu
Purity: 98%
CAS No.: 15084-51-2
Molecular Formula: C10H13ClO2S
Formula Weight: 232.73
Odour: Irritating
Melting Point: 80-83°
Beilstein Reference: 1104346
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00007449
Formuła:
C₁₀H₁₃ClO₂S MW: 232.73 g/mol Temp. Wrzenia: 165 °C (18 mmHg) Temp. topnienia: 80…83 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007449 Numer CAS: 15084-51-2 Jednostka: 3261 ADR: 8 II |