3-Fluoropirokatechol ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
3-Fluorocatechol, 3-Fluorobenzene-1,2-diol, 3-Fluoro-1,2-dihydroxybenzene
B22145.03
B22145.06
B22145.03EA
371
PLN
B22145.03
B22145.06
3-Fluoropirokatechol ≥99%
3-Fluoropirokatechol
Purity: 99%
CAS No.: 363-52-0
Molecular Formula: C6H5FO2
Formula Weight: 128.10
Melting Point: 71-73°
Beilstein Reference: 2436074
UN No.: 1759
MDL No.: MFCD00042582
Formuła:
C₆H₅FO₂ Temp. Wrzenia: 218 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 71…73 °C Gęstość: 1,514 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00042582 Numer CAS: 363-52-0 ADR: 8,III |