2-Methyl-1-butanethiol ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
2-Methylbutyl mercaptan, 1-Mercapto-2-methylbutane
B21949.06
B21949.14
B21949.06EA
423
PLN
B21949.06
B21949.14
2-Methyl-1-butanethiol ≥99%
2-Methyl-1-butanethiol
Purity: 99%
CAS No.: 1878-18-8
Molecular Formula: C5H12S
Formula Weight: 104.22
Flash Point: 19°(67°F)
Refractive Index: 1.4480
Boiling Point: 116-117°
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00004883
Formuła:
C₅H₁₂S Temp. Wrzenia: 116…117 °C Gęstość: 0,845 Temp. Zapłonu: 19 °C (67 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004883 Numer CAS: 1878-18-8 Numer WE (dawny EINECS): 217-515-3 Jednostka: 1993 ADR: 3,II |