1,3-Diacetylobenzen ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Benzene-1,3-bis(acetyl)
B21880.03
B21880.06
B21880.03EA
204
PLN
B21880.03
B21880.06
1,3-Diacetylobenzen ≥97%
1,3-Diacetylobenzen
Purity: 97%
CAS No.: 6781-42-6
Molecular Formula: C10H10O2
Formula Weight: 162.19
Flash Point:
Formuła:
C₁₀H₁₀O₂ MW: 162.19 g/mol Temp. Wrzenia: 150…155 °C (15 mmHg) Temp. topnienia: 35…37 °C Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008740 Numer CAS: 6781-42-6 Numer WE (dawny EINECS): 229-842-9 |