Drukuj
Dichlorooctan sodu ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Sodium 2,2-dichloroacetate
B21827.09 B21827.18 B21827.30
B21827.09EA 554 PLN
B21827.09 B21827.18 B21827.30
Dichlorooctan sodu ≥97%
Dichlorooctan sodu
Purity: 97% CAS No.: 2156-56-1 Molecular Formula: Cl2CHCO2Na Formula Weight: 150.93 Melting Point: 197-199° dec. MDL No.: MFCD00070489
Formuła: C₂HCl₂NaO₂
MW: 150.92 g/mol
Temp. topnienia: 197…199 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00070489
Numer CAS: 2156-56-1
Numer WE (dawny EINECS): 218-461-3