Sulfon dimetylowy ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
B21747.0B
B21747.30
B21747.0BEA
1190
PLN
B21747.0B
B21747.30
Sulfon dimetylowy ≥99%
Sulfon dimetylowy
Purity: 99%
CAS No.: 67-71-0
Molecular Formula: C2H6O2S
Formula Weight: 94.13
Flash Point: 143°(289°F)
Odour: Odourless
Boiling Point: 238°
Beilstein Reference: 1737717
Merck Reference: 14,3258
MDL No.: MFCD00007566
Formuła:
C₂H₆O₂S Temp. Wrzenia: 238 °C Temp. topnienia: 108…111 °C Gęstość: 1,45 Temp. Zapłonu: 143 °C (289 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007566 Numer CAS: 67-71-0 Numer WE (dawny EINECS): 200-665-9 Klasyfikacja Merck : 14,3258 |