2-Tiofenoetanol 98
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
2-(2-Thienyl)ethanol, Thiophen-2-ethanol
B21562.06
B21562.14
B21562.22
B21562.06EA
317
PLN
B21562.06
B21562.14
B21562.22
2-Tiofenoetanol 98
2-Tiofenoetanol
Purity: 98%
CAS No.: 5402-55-1
Molecular Formula: C6H8OS
Formula Weight: 128.19
Flash Point: 101°(213°F)
Refractive Index: 1.5510
Boiling Point: 107-108°/12mm
Beilstein Reference: 106985
MDL No.: MFCD00005462
Formuła:
C₆H₈OS MW: 128.19 g/mol Temp. Wrzenia: 107…108 °C (12 mmHg) Gęstość: 1.150 Temp. Zapłonu: 101 °C (213 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00005462 Numer CAS: 5402-55-1 Numer WE (dawny EINECS): 226-452-0 |