Drukuj
2,5-Dichloro-p-phenylenediamine 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 2,5-Dichlorobenzene-1,4-diamine, 1,4-Diamino-2,5-dichlorobenzene, 2,5-Dichloro-1,4-phenylenediamine
B21494.14 B21494.06
B21494.14EA 1020 PLN
B21494.14 B21494.06
2,5-Dichloro-p-phenylenediamine 99%
2,5-Dichloro-p-phenylenediamine
Purity: 99% CAS No.: 20103-09-7 Molecular Formula: C6H6Cl2N2 Formula Weight: 177.03 Melting Point: 164-168° MDL No.: MFCD00007902
Formuła: C₆H₆Cl₂N₂
Temp. topnienia: 164…168 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007902
Numer CAS: 20103-09-7
Numer WE (dawny EINECS): 243-512-1