4-Fluorophthalic anhydride ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
5-Fluoroisobenzofuran-1,3-dione
B21352.03
B21352.06
B21352.14
B21352.03EA
273
PLN
B21352.03
B21352.06
B21352.14
4-Fluorophthalic anhydride ≥98%
4-Fluorophthalic anhydride
Purity: 98%
CAS No.: 319-03-9
Molecular Formula: C8H3FO3
Formula Weight: 166.11
Melting Point: 74-79°
Boiling Point: 147-149°/20mm
MDL No.: MFCD00191363
Formuła:
C₈H₃FO₃ Temp. Wrzenia: 147…149 °C (20 mmHg) Temp. topnienia: 74…79 °C Gęstość: 1,500 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00191363 Numer CAS: 319-03-9 |