Drukuj
5-Methoxy-2-methylindole ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: 5-Methoxy-2-methyl-1H-indole
B21348.03 B21348.06
B21348.03EA 326 PLN
B21348.03 B21348.06
5-Methoxy-2-methylindole ≥99%
5-Methoxy-2-methylindole
Purity: 99+% CAS No.: 1076-74-0 Molecular Formula: C10H11NO Formula Weight: 161.20 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 85-88° MDL No.: MFCD00005620
Formuła: C₁₀H₁₁NO
Temp. Wrzenia: 145 °C (1,5 mmHg)
Temp. topnienia: 85…88 °C
Numer MDL: MFCD00005620
Numer CAS: 1076-74-0
Numer WE (dawny EINECS): 214-066-5