2-Amino-5-nitrotiazol 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
5-Nitrothiazol-2-ylamine, 5-Nitrothiazol-2-amine
B21335.14
B21335.22
B21335.14EA
232
PLN
B21335.14
B21335.22
2-Amino-5-nitrotiazol 97%
2-Amino-5-nitrotiazol
Purity: 97%
CAS No.: 121-66-4
Molecular Formula: C3H3N3O2S
Formula Weight: 145.14
Melting Point: ca 202° dec.
Beilstein Reference: 126797
Merck Reference: 14,457
MDL No.: MFCD00005326
Formuła:
C₃H₃N₃O₂S Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00005326 Numer CAS: 121-66-4 Numer WE (dawny EINECS): 204-490-9 Klasyfikacja Merck : 14,457 |